Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered Universal Pipette Tips
Ensure accurate, precise pipetting with these non-filtered, universal pipette tips, designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
87.50 € - 204.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 250 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Gelb |
Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
Länge (metrisch) | 5.2 cm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11722544
![]() |
Thermo Scientific™
9400260 |
Unsteril | Racks | Zertifizierte Qualität |
127.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10549882
![]() |
Thermo Scientific™
9400267 |
Unsteril | Nachfüllpackung | Zertifizierte Qualität |
204.00 €
1920 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11732544
![]() |
Thermo Scientific™
9400263 |
Steril | Racks | Steril & PCR-fähig |
157.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10617841
![]() |
Thermo Scientific™
9400230 |
Unsteril | In Beuteln | Zertifizierte Qualität |
87.50 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Ausgangsmaterialien und mit den neuesten Formungstechniken hergestellt.
Finntip Pipettenspitzen liegt unser umfassendes Know-how im Liquid Handling zugrunde. Auf Grund unserer modernen automatisierten Produktion sowie unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Spitzen mit einer gleichmäßigen und hydrophoben Oberfläche herzustellen, die daher kaum benetzt und das gesamte angesaugte Probenvolumen präzise wieder abgibt.
Key Features:
- Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
- Available as Sterile or Non-sterile option
- Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
- Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
- Volume range from 0.2 μL to 10 mL
- 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
- 384-format volumes: 20 and 50 μL
- Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
- Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
- Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Spezifikation
250 μl | |
Gelb | |
5.2 cm | |
Gelb | |
Finntip™ |
Ungefiltert | |
2 in. | |
Universelle Passform | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |