Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin, Heat Shock Treated
Suitable for immunological studies
2825.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunological Applications
pH-Bereich 7 ±0.3
Quelle Bovine
Verpackung Poly Bottle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11403833
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents™
BP1600-1
1kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CAS: 9048-46-8
Spezifikation
Spezifikation
Immunological Applications
7 ±0.3
Bovine
Poly Bottle