Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Marker für vorgefärbte Proteine
Ideal zur Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese ohne Färbung und zur Überprüfung der Elektroblotting von Proteinen auf Membranen
61.85 €
Spezifikation
Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
---|---|
Form | Flüssig |
Zusammensetzung | Supplied in gel-loading buffer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese |
Kitinhalt | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10714914
|
Fisher BioReagents™
BP3601-500 |
500 μL, 100 Loadings | 100 Loadings |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus sechs aufgereinigten Proteinen, die kovalent an einen blauen Chromophor gekoppelt sind
- Optimiert für die Produktion gut definierter blauer Banden nach SDS-PAGE
- Wird in Gel-Ladepuffer geliefert
- 20 bis 118 kDa
Der kovalent gekoppelte Chromophor wirkt sich auf die Proteinmobilität aus; dieser vorgefärbte Marker sollte nur zur Annäherung des Molekulargewichts separierter Proteine verwendet werden.
Der vorgefärbte Proteinmarker ist für die Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese ohne Färbung konzipiert. Er wird auch zur Überprüfung des Elektro-Blotting von Proteinen auf Membrane verwendet.
Spezifikation
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter | |
Supplied in gel-loading buffer | |
<51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet | |
−20°C |
Flüssig | |
Überwachung der Proteintrennung während der Elektrophorese | |
20 to 118 kd |