Learn More
Agargranulat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 15480665
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
15480665 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
15450665 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15470665 2 kg Poly-Eimer 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480665 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP97445
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
  • Granulat-Agar-Medien CAS:[9002-18-0]
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Granulatpulver
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
Verpackungsart Poly-Eimer
Menge 5 kg