Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Agar, Miller (vorgepufferte Kapseln)
Artikelnummer. 11366002
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 20 g
500 x 1 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366002 25 x 20 g 500 Gramm
11376002 500 x 1 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366002 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP9734500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 20 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Erhitzen, um die Kapsel vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Das Produkt liegt in Kapselform vor
  • Jede Kapsel enthält 1 g Bouillon
  • Die Kapseln sind vorgepuffert und auf den pH-Wert 7.2 bei 20 °C unter Verwendung einer 10-mM-Lösung von Tris/Tris-HCl eingestellt
  • Der pH-Wert variiert je nach Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Vorgepufferte Kapseln
Medientyp LB-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 15 g/l, TRIS/TRIS HCl 1,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 25 x 20 g