Learn More
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Pepton
Additiv zur Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
27.30 € - 166.04 €
Spezifikation
Form | Pulver |
---|---|
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | Peptone |
Produkttyp | Peptone |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stickstoff in einer für Bakterien leicht zugänglichen Form |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10296044
|
Fisher BioReagents™
BP1420-2 |
Poly-Flasche | 2000 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10286764
|
Fisher BioReagents™
BP1420-100 |
Poly-Flasche | 100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11413603
|
Fisher BioReagents™
BP1420-500 |
Poly-Flasche | 500 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Dehydriert.
Spezifikation
Pulver | |
Peptone | |
Stickstoff in einer für Bakterien leicht zugänglichen Form |
Molekulargenetik | |
Peptone | |
Poly-Flasche |