missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher BioReagents™ Modifizierte Terrific Broth (Kapseln)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke: Fisher BioReagents™ BP9729-600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 2 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Danach 4 ml Glycerin zur Mischung hinzufügen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Höhere Pepton- und Hefekonzentrationen ermöglichen eine höhere Plasmid-Ausbeute
- Das Produkt liegt in Kapselform vor
- Jede Kapsel enthält 24 g Bouillon
- Format: Kapseln
Spezifikation
Kapseln | |
Microbiology Media | |
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren | |
600 g |
Terrific Broth | |
Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L | |
Poly-Flasche, 25 Kapseln (jede Kapsel enthält 24 g Bouillon) |