Learn More
Fisher BioReagents™ NZY Broth (Powder/Molecular Genetics)
Marke: Fisher BioReagents™ BP2465-10
Weitere Details : CAS : 0000-00-0 Netto-Gewicht : 10.00000kg
Spezifikation
Molecular genetics | |
NZY Broth | |
10kg | |
NZY Broth |
Powder | |
Poly Pail | |
4°C |