Learn More
Fisher BioReagents™ SOB-Bouillon (Kapseln)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke:  Fisher BioReagents™ BP9737-500
Weitere Details : CAS : 8013-01-2 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 11396002
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 2 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Erhitzen Sie die Kapsel und schütteln Sie diese häufig, um sie vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Das Produkt liegt in Kapselform vor
  • Jede Kapsel enthält 14 g Bouillon 
Spezifikation
Spezifikation
Capsule
SOB-Bouillon
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
36 x 14 g
SOB-Bouillon
Casein-Pepton 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 0,5 g/l, Magnesiumsulfat 2,4 g/l, Kaliumchlorid 0,186 g/l
Poly-Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation