Learn More
Fisher BioReagents™ YPD-Bouillon (Pulver/Molekulargenetik)
28.01 € - 1345.00 €
Specifications
Inhalt und Lagerung | 4°C |
---|---|
Form | Pulver |
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | YPD Broth |
Produkttyp | Microbiology Media |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10306513
|
Fisher BioReagents™
BP2469-500 |
500 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10205163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-100 |
100 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10797535
|
Fisher BioReagents™
BP2469-10 |
10.000 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10215163
|
Fisher BioReagents™
BP2469-2 |
2000 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
4°C | |
Molekulargenetik | |
Microbiology Media |
Pulver | |
YPD Broth |