Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP75 Tragbares wasserdichtes Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Langlebig, staubdicht und wasserfest
831.12 € - 937.94 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 1 % FS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitfähigkeit, TDS, Temperatur
Zellkonstante 0.1, 1.0, 10 cm1
Kalibrierpunkte 5
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 19.99 μS, 0 bis 199.9 μS, 0 bis 1999 μS, 0 bis 19.99 mS, 0 bis 199.9 mS
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11550254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Messgerät-/Sondenpaket enthält Messgerät, Leitfähigkeits-/Temperatursonde mit K = 1.0 cm-1, Kunststoffschaft und 3 ft. (0.9 m) langem Kabel (13-620-AP54), vier AAA-Batterien und Bedienungsanleitung Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11540254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Meter kit includes meter, K = 1.0cm-1 conductivity/temperature Plastic-bodied probe with 3 ft. (0.9m) long cable (13-620-AP54), four each of 447μS, 1413μS, 2764μS, 15,000μS 20mL conductivity calibration solution pouches, sample bottle, Four AAA batteries, Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Dual-Display-LCD zeigt Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur in °C oder °F. Das Messgerät schaltet per Knopfdruck zwischen den Messwerten um. Erweiterte Funktionen für eine einfache kundenspezifische Anpassung.
  • Wählbare Zellkonstante (0.1 cm1, 1.0 cm1oder 10 cm1)
  • Autoranges für Leitfähigkeit über fünf Bereiche und TDS über sechs für schnelles Ansprechen
  • Kalibrierung von bis zu fünf Punkten sowohl für Leitfähigkeit als auch für TDS-Messungen
  • Der einstellbare Temperaturkoeffizient von 0 bis 10 % pro °C bietet genaue Kompensationen in fast jeder Lösung
  • Der wählbare automatische Endpunkt friert den Messwert sofort ein, nachdem das Messgerät die Stabilisierung anzeigt
  • Erweiterte Speicherfunktion zum Speichern und Abrufen von bis zu 50 Messwerten
  • Die Echtzeituhr ermöglicht die Kombination von gespeicherten und kalibrierten Daten mit Datum und Uhrzeit für eine lückenlose Protokollierung
  • Halte-Funktion und automatische Abschaltung
Bestellinformation
Dimensions: 7.5L x 3.75W x 2.25 in. H (19 x 9.5 x 5.7cm)
Zertifizierungen
ISO™ 9001
Garantie
accumet Three-Year Warranty. AP75 is warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Spezifikation
Spezifikation
± 1 % FS
0.1, 1.0, 10 cm1
0 bis 19.99 μS, 0 bis 199.9 μS, 0 bis 1999 μS, 0 bis 19.99 mS, 0 bis 199.9 mS
Automatisch oder manuell
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
0 °C bis 100 °C
±0.5°C
ISO 9001
Leitfähigkeit
3.75 Zoll
2.25 Zoll
Leitfähigkeit, TDS, Temperatur
5
0.01 μS, 0.1 μS, 1 μS, 0.01 mS, 0.1 mS
0 bis 9.99 ppm, 10 bis 99.9 ppm, 100 bis 999 ppm, 1 bis 9.99 ppt, 10 bis 99.9 ppt, 100 bis 200 ppt
± 1 % FS
0.1 °C
LCD
3 Jahre
19 cm
9.5 cm
Vier AAA