Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden in Bleistiftdicke – Quecksilber-frei
Zur einfachen Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Gefäßen.
181.00 € - 183.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Diaphragma | Einzelne Keramik |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +80 °C° |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11560094
|
Fisherbrand™
|
US-Standard/Pin | Polymer/Epoxid |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10207937
|
Fisherbrand™
|
BNC-Anschluss | Polymer |
181.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur einfachen Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Gefäßen.
Robust und vielseitig einsetzbar
- Extralange und dünn: der Körper misst 7 in. Länge (178 mm) und hat nur 0.25 in. (6 mm) Durchmesser
- Robuste Polymerkonstruktion für die mobile Verwendung
- Gefüllt mit 4 M geliertem KCl mit AgCl-Elektrolyt gesättigt; kein Nachfüllen erforderlich
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- Einzeldiaphragma aus poröser Keramik
Schnell und präzise
- Genauigkeit ±0.05 pH bei 25 °C (77 °F)
- Effizienz >95 %
- Natrium-Ionen-Fehler <±0.05 pH bei 25 °C (77 °F)
- Reaktionszeit 30 Sekunden
- Wässrige Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz
- Überall dort, wo grobe Handhabung und Bruch auftreten können und die Wartung schwierig ist
- Kleine Proben in langen und schmalen Gefäßen
Spezifikation
Blau | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Einfache Messung von kleinen Proben in langen und schmalen Behältern | |
±0.05 | |
23 °F bis 176 °F | |
7 Zoll | |
0.25 Zoll |
Einzelne Keramik | |
-5 °C° bis +80 °C° | |
Gel 4 mol/l KCl gesättigt mit AgCl-Elektrolyt | |
pH-Messgerät | |
30 s | |
-5 °C bis +80 °C | |
178 mm | |
6 mm |