Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: Quecksilber-frei
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
185.00 € - 240.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messungen in kleinen Behältern oder mit kleinen Proben |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Art der Fülllösung | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Art der Fülllösung | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11520194
|
Fisherbrand™
|
BNC-Anschluss | Poröse Keramik, einzeln | Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl | -5 bis + 100 °C |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11510164
|
Fisherbrand™
|
US-Standard/Pin | Poröse Keramik, einzeln | Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl | -5 bis + 100 °C |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11540094
|
Fisherbrand™
|
US-Standard/Pin | Poröse Keramik, doppelt | Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl | -5 bis + 100 °C |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Standardmäßige pH-Kombinationselektroden
- Das stabile Gehäuse aus Polypropylen ist ideal für den mobilen Einsatz mit wässrigen Proben
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- pH-Bereich 0 bis 14
- Mit porösen Keramikverbindungen
- Erhältlich mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode oder mit Doppeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode
Spezifikation
Polypropylen | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Messungen in kleinen Behältern oder mit kleinen Proben | |
23 °F bis 212 °F | |
4.1 Zoll | |
0.4 Zoll |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Ag/AgCl | |
-5 bis + 100 °C | |
106 mm | |
10 mm |