Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden aus Glas in Mikro- und Halbmikrogröße, Quecksilber-frei
Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen
Marke: Fisherbrand™
209.91 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Optimal für Mikrotiterplatten, Serumbecher, Küvetten, Mikroteströhrchen, NMR-Röhrchen und Kapillarröhrchen
pH-Bereich 0 bis 14Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Glas | |
-5 °C° bis +110 °C° | |
Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl | |
Ag/AgCl | |
-5 °C bis +110 °C | |
1 Jahr |
Einzeln | |
0 bis 14 | |
pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen, Standard, Ag/AgCl | |
Kleine Proben | |
23 °F bis 230 °F | |
Micro | |
100 mm |