Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-Elektrode für AP60 und AP100 Serie Messgeräte, Quecksilber-frei
Kombinationselektrode mit integrierter ATC-Sonde
Marke: Fisherbrand™
148.88 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Kombinationselektrode mit integrierter ATC-Sonde
- Flüssigkeitsgefüllt
- Ag/AgCl-Referenz
- Einzeldiaphragma
- Wasserfeste BNC/Mini-Phone-Stecker für tragbare Modelle der AP60-Serie
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 5 bis 80 °C
- Sondenlänge: 102mm
- Sondendurchmesser: 10mm
- Kabellänge: 76cm
Spezifikation
BNC, Miniphone ATC | |
Polymer | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
Accumet AP60 und AP100 Tragbares Messgerät | |
Ag/AgCl | |
5 bis 80 °C | |
146 mm | |
10 mm |
Einzeln | |
0 bis 14 | |
Flüssig | |
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch | |
32 °F bis 212 °F | |
5.75 Zoll | |
0.4 Zoll |