Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Modelle mit Glasschaft und pH-Indikator für Vollbereich/hohen pH – Quecksilber-frei
Der Hoch-PH-Glaskörper bietet eine pH-Wertanzeige im gesamten Bereich und ist gleichzeitig quecksilberfrei.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11573965
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Der Hoch-PH-Glaskörper bietet eine pH-Wertanzeige im gesamten Bereich und ist gleichzeitig quecksilberfrei.
  • pH-Bereich 0 bis 14
Spezifikation
Spezifikation
U.S.-Norm
0 bis 14
pH-Modell
Glas
-5 °C° bis +80 °C°
23 °F bis 176 °F