Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs mit Polymermembran, quecksilberfrei Kalium
Artikelnummer. 11510144 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
11510144 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11510144
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und genaue Messungen von Kalzium-, Nitrat- und Kaliumionen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich
Für schnelle und genaue Messungen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich.
Im Epoxidharzschaft versiegelter Sensor
  • Sensormodule enthalten eine flüssige interne Fülllösung in Kontakt mit einer gelierten organophilen Membran
  • Die Membran ist mit einem selektiven Ionenaustauscher für die gesuchten Ionen imprägniert
  • Die Sensoren sind in einem robusten Epoxidschaft mit eingebauter Referenzhalbzelle versiegelt
  • Für schnelle und genaue Messungen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich
  • Der Epoxidschaft sorgt für chemische Beständigkeit
Eigenschaften
  • Harter, chemisch beständiger Epoxidschaft
  • Im Gehäuse versiegelter Membranensatz
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen als herkömmliche ISEs
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Abmessungen (T x B H)
  • Durchmesser: Gehäuse, 0,5 in. (12,7 mm); Kappe, 0,625 in. (16 mm)
  • Länge: Gehäuse, 4 in. (10,2 cm); Kappe, 1 in. (2,5 cm); gesamt, 5 in. (12,7 cm) 
Kalium-Elektrode
  • Für die Analyse von Serum, Urin, Speichel, anderen Körperflüssigkeiten
  • Für die Prüfung von Böden, Abwasser, Düngemitteln, Lebensmitteln und Getränken
  • Fülllösung: 5 M NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Tests von Böden, Kanalabfällen, Düngemitteln, Lebensmitteln und Getränken sowie Analyse von Serum, Urin, Speichel und anderen Körperflüssigkeiten
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 12.7 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 15.8 mm
Art der Fülllösung 4 mol/l KCl mit AgCl
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 127 mm
Material Epoxidschaft
Betriebsbereich (metrisch) 0.04 bis 39000 ppm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 88 °F
pH-Bereich 2,5 bis 11
Interferenzen Cs+, NH4, Tl+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+
Widerstand 10 bis 20 Megaohm
Reaktionszeit ∽ 1 min oder weniger
Elektrode Kalium
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 40 °C
Typ Membrankombinations-ISE