Learn More
Fisherbrand™ Ersatzrührstange für accumet™ Sonde
Für Fisherbrand accumet Tischgeräte mit Rührsonden (Kat.-Nr. 13-620-BSP).
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ersatzrührschaufel mit Rührstab
- Die Rührsonde für Fisher Scientific accumet Tischgeräte eignet sich für Tischmessgeräte der Serien XL (Modelle XL150, 200, 250, 500 und 600) und AB (Modelle AB150, 200 und 250)
Bestellinformation
Mit den folgenden Modellen kompatibel: XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Ersatzrührstange |