Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, Quecksilber-frei: Chlorid
Artikelnummer. 11590134 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
US-Norm/Stift
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
11590134 US-Norm/Stift 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11590134
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Eigenschaften
  • Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Kombinationsmodelle
  • Mit einer homogenen Sensormembran mit schnellem Ansprechverhalten, minimaler Probenrückhaltung, verbesserter Präzision und niedrigeren Nachweisgrenzen für viele Anwendungen
  • In einem Glas- oder Epoxidschaft, der Sensor- und Referenzzellen in einer einzigen Sonde enthält
Chlorid-Kombinations-ISE
  • Zu den Anwendungen gehören die Prüfung von Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukten und Lebensmitteln auf Tomatenbasis, Fleisch, Gemüse und Forschung mit biomedizinischen Flüssigkeiten
  • Methode ist gemäß ASTM und AOAC-zugelassen
  • Glasschaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Tests von Wasser, Abwasser, Böden, Milchprodukten und Lebensmitteln auf Tomatenbasis, Fleisch und Gemüse sowie Forschung mit biomedizinischen Flüssigkeiten
Anschlusstypen US-Norm/Stift
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung 13-620-834
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 108 mm
Material Glasschaft
Betriebsbereich (metrisch) 0.18 bis 35500 ppm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 176 °F
Zertifizierung/Konformität ASTM, AOAC
pH-Bereich 2 bis 12
Interferenzen S2-, I-, CN-, OH-, Br-
Modell Chloridkombination
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C