Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, Quecksilber-frei: Kupfer
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Eigenschaften
- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
- Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Kombinationsmodelle
- Mit einer homogenen Sensormembran mit schnellem Ansprechverhalten, minimaler Probenrückhaltung, verbesserter Präzision und niedrigeren Nachweisgrenzen für viele Anwendungen
- In einem Glas- oder Epoxidschaft, der Sensor- und Referenzzellen in einer einzigen Sonde enthält
- Erkennt Bromid in wässrigen Lösungen (und in bestimmten nicht-wässrigen Lösungen)
- Für Tests von biologischen Flüssigkeiten, Böden, Pflanzen, Lebensmitteln, Wasser und Abwässern
- Methode durch ASTM™ zugelassen
- Glasschaft
- Zu den Anwendungen gehören die Prüfung von Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukten und Lebensmitteln auf Tomatenbasis, Fleisch, Gemüse und Forschung mit biomedizinischen Flüssigkeiten
- Methode ist gemäß ASTM und AOAC-zugelassen
- Glasschaft
- Für die Bestimmung von Kupfer in Silizium, Petrochemikalien, Plattierungswasser und -abfällen
- Glasschaft
- Zur Messung von Cyanid-Ionen in wässriger Lösung
- Zur Überwachung von petrochemischen und Plattierungsprozessen, Wasserversorgung und Produktionsabfällen
- Epoxidschaft
- Zur Bestimmung der Fluorid-– Konzentration auf 1 × 10-6 M (0.02 ppm)
- Zu den Anwendungen gehören die Analyse von Wasser, Abwasser, Rauchgasen, Sprengstoffen und Ätzbädern sowie Forschung mit biologischen Flüssigkeiten und Gewebe, Getränken und Reinigungsmitteln
- Diese Methode wurde gemäß ASTM und EPA zugelassen
- Glasschaft
- Zur Bestimmung von Blei in organischen Verbindungen, biologischen Proben, Wasser-/Abwasser
- Glasschaft
- Zur Bestimmung von Silber und Sulfid in Wasser und Laugen für die Zellstoffherstellung
- Glasschaft
Cyanid-Lösungen sind sehr giftig; verwenden Sie deshalb für die Vorbereitung einen Pipettierball. Saure Cyanidlösungen erzeugen Cyanwasserstoff (Blausäure); derartige Verfahren müssen unter einem Abzug durchgeführt werden. Messungen über 10- 3 M sollten nur selten durchgeführt werden, da Cyanid-Ionen die Sensormembran langsam erodieren.
Spezifikation
Bestimmung von Kupfer in Silizium, Petrochemikalien, Plattierungswasser und -abfällen | |
0.5 Zoll | |
13-620-834 | |
108 mm | |
6.4 x 10E-4 bis 6350 ppm | |
2 bis 12 | |
Kupferartige Kombination | |
0 bis 80 °C |
BNC-Anschluss | |
13 mm | |
4.25 Zoll | |
Glasschaft | |
32 °F bis 176 °F | |
Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Fe2+, Cd2+ | |
0 °C bis 80 °C | |
Kombinations-ISE |