Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Festkörper-Halbzellen-ISEs - Quecksilber-frei: Fluorid
Zur Bestimmung von Fluorid. Stecker nach US-Standard.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Product Code. 11560134
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Description
Description
Bestimmung der Fluoridkonzentration in Wasser/Abwasser, Stapelgase, Sprengstoffe, Ätzbäder, Bioforschung, Getränke, Detergenzien
  • pH-Bereich: 5-9
  • Material: Epoxid
  • Stecker nach US-Standard
Specifications
Specifications
Bestimmung der Fluoridkonzentration in Wasser/Abwasser, Stapelgase, Sprengstoffe, Ätzbäder, Bioforschung, Getränke, Detergenzien
US-Norm
5 bis 9
Festkörper-Halbzellen-ISEs
Epoxid
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers