Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ R Robuste pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen – Quecksilber-frei
Schnelle Reaktionen trotz Temperaturwechseln plus zusätzliche Haltbarkeit
477.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Art der Fülllösung | SP138-500 |
Produktcode | Marke | Diaphragma | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diaphragma | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11510094
|
Fisherbrand™
|
Spülbar | Epoxid |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11520094
|
Fisherbrand™
|
Spülbar | Epoxid/Glas |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11500094
|
Fisherbrand™
|
Doppel | Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Schnelle Reaktionen trotz Temperaturwechseln plus zusätzliche Haltbarkeit
Das innovative Referenzsystem verhindert die Ausfällung von Lösungskomponenten am Referenzelement bei 0 bis 100 °C. Der interne Elektrolyt verfügt über einen minimalen Temperaturkoeffizienten.
- Die Elektroden sind vorhersagbar, zuverlässig und reagieren schnell bei jeder Temperatur
- Bei Läufen mit Proben zwischen 25 und 80 °C werden innerhalb von 30 Sekunden reproduzierbare pH-Werte erreicht
- Ablesung des pH-Wertes in unter 20 Sekunden, Korrektur auf ±0.02 pH; pH-Wert bleibt bei jeder Temperatur konstant
- Verlässliche Ablesung von pH-Werten bei erhöhten Temperaturen ohne vorzeitigen Leistungsverlust
- Wählen Sie zwischen Doppelanschlussausführungen mit Glaskörper und Ausführungen mit Körper aus Glas und Epoxid mit spülbarer accuFlow™ Verbindung
AccupHast R Standard-Glaskörper
- Standard-Glaskörper, 102 × 10 mm (L x D)
- Referenzzelle mit Doppel-Diaphragma
- Gesättigter KCl-Elektrolyt, geeignet für biologische, pharmazeutische und Tris-Anwendungen
- Geöffneter Drehverschluss zum Nachfüllen, drehen zum Versiegeln
- Standardkörper aus Glas oder Epoxid, Länge x Durchmesser 102 × 10 mm
- Spülbarer accuFlow Doppelanschluss zur Verhinderung von Verstopfungen
- Keine Keramikfritte oder Faserverbindung—für verbesserte Lebensdauer, reproduzierbare Ergebnisse, einfache Wartung
- Drücken Sie auf die Kappe, um viskose Lösungen und kleine Partikel von der Referenzverbindung wegzuspülen
- Gesättigter KCl-Elektrolyt, geeignet für biologische, pharmazeutische und Tris-Anwendungen
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
SP138-500 | |
pH-Messgerät | |
23 °F bis 212 °F | |
4 Zoll | |
0.4 Zoll |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
Biologisch, pharmazeutisch und Tris | |
Ag/AgCl | |
-5 bis + 100 °C | |
102 mm | |
10 mm |