Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ pH-ndikatorelektrode mit robuster Kugel – Quecksilber-frei
Für den Laboreinsatz und präzise QK-Messungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- pH-Bereich 0 bis 14
- Erhältlich mit BNC- oder US-amerikanischen Standardsteckern
Spezifikation
10 mm | |
143 mm | |
U.S.-Norm | |
0 bis 14 |
Empfohlene Referenzelektroden: 13-620-51, 13-620-52, 13-620-57, 13-620-61, 13-620-62, 13-620-45, 13-620-53 | |
0° bis 100 °C | |
0° bis 100 °C |