Beschreibung
Beinhaltet
Drei Gummizüge.
Lässt sich für eine einfache Aufbewahrung vollständig auf Aktentaschengröße falten
- Tragfähigkeit: 220 lbs. (100 kg)
- Robuste Aluminiumlegierung für bewegliche Kartons, Chemikalien, Gasflaschen usw.
- 6.5 Zoll Durchm. (16.5 cm) Vollgummiräder können schwere Lasten leicht bewegen
- Der Griff reicht von 28 bis 42 Zoll (71 bis 107 cm)
Bestellinformation
Gewicht: 20 lb (9.1 kg)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klappbare Sackkarre |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 220 lbs. |
| Tragkraft (metrisch) | 100 kg |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur einfachen Beförderung von Kartons, Chemikalien und Gasflaschen |
| Enthält | Drei Gummizüge, robuste Gummiräder |
| Länge (angloamerikanisch) Einschub | 9.5 Zoll |
| Länge (metrisch) Einschub | 24 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 15 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 6.8 kg |
| Mehr anzeigen |