Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm
Leicht ablesbare digitale Handthermometer
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
- Längere Sonden eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
- Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA | |
Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde, Rückführbarkeitszertifikat | |
13.3 cm | |
0.1 °C | |
20 g | |
302 °F | |
−58 °F | |
-58 ° bis +302 °F | |
Zur Messung in Küvetten, Böden, Erdölprodukten und Lebensmitteln, Nasslaboren, Feldanwendungen und an Waschplätzen |
0.15 in. | |
16.5 cm | |
ABS-Kunststoff | |
1 oz. | |
6.5 in. | |
150 °C | |
−50 °C | |
-50 °C bis +150 °C | |
±0,3 °C |