Learn More
Fisherbrand™ Elektrische Bunsen-Heizmäntel
Kombiniert die Vorteile eines Gasbrenners mit einem sauberen Betrieb und einer einfachen Steuerung der elektrischen Heizung
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22710kg
Artikelnummer. 15922090
  • 1160.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der elektrische Bunsenbrenner kombiniert die Vorteile eines herkömmlichen Gasbrenners mit der sauberen, einfachen Bedienung unserer Heizmäntel. Die Strahlung vom Heizgerät wird nach oben zu einem Brennpunkt geleitet. Der elektrische Bunsenbrenner eignet sich ideal zum Erhitzen von Reagenzgläsern, Tiegeln, kleinen Kolben und Bechern, unabhängig von ihrer Form.
  • Brenner verbraucht nur 400 W Leistung
  • Konisch geformtes Heizelement richtet Strahlungswärme auf den oberen Hohlraum
  • Obere Haube lenkt die Wärme von der Hand weg
  • Luftzirkulation aus dem belüfteten Gehäuse hält den Sockel ausreichend kühl, sodass der Sockel während des Betriebs mit der Hand erfasst werden kann
  • Als Regler wird der MC5 empfohlen
  • Korrosionsbeständig, und mit handwarmem Sockel
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
CE
25 ml
115 V
Elektrischer Bunsenbrenner
0.84 oz.
25 ml (0.84 oz.)
7 Zoll
430 W
3.5 A