Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
512.00 € - 593.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl der Kanäle Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Anzahl der Kanäle Preis Menge & Verfügbarkeit  
11835772
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
5 bis 50 μl 8
512.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11845772
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
30 bis 300 μl 8
512.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8
Zum Warenkorb hinzufügen
11815772
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1 bis 10 μl 8
512.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11885772
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
30 bis 300 μl 12
593.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
15-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
  • Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
  • Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
  • Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
  • Der kräftige Ausblaskolben erzeugt einen um 150 % größeren Luftdruck als herkömmliche Kolben für die Abgabe der Mikrotropfen
  • 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 μl
  • Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
Sicherheitsdatenblatt (SDS)