Learn More
Fisherbrand™ Filter/regulator/lubricator Fisherbrand
Für lange und problemlose Lebensdauer von luftbetriebenen Rührern.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15182997
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Der Filter entfernt Öl- und Wasseraerosole und Fremdpartikel, die größer als 40 Micron sind aus der Luftleitung
  • Integrierter Filter/Regler und Schmierstoffkombination
  • Mit Messgerät mit Durchmesser von 1.5 Zoll, 0 bis 160 psi
Bestellinformation
  • Die automatische Luftleitungsschmiervorrichtung muss in der Luftleitung direkt vor dem Motor installiert werden
  • Die Schmiervorrichtung sollte so eingestellt werden, dass ein Tropfen Öl für jede 50 bis 70 Kubikfuß/min Luft durch den Motor geleitet wird (ca. 1 Tropfen alle fünf Minuten)
Spezifikation
Spezifikation
Luftrührer
Für lange und problemlose Lebensdauer von luftbetriebenen Rührern.
Anzeige mit Durchmesser von 1.5 Zoll
Baugruppe aus Öler/Filter/Regler