Learn More
Fisherbrand™ X1 High Temp Probe for Digital Thermometer FB5028
Die Bead-Sonde liefert schnelle, genaue Messwerte von Luft/Gasen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Der Fisher Scientific™ Hochtemperaturfühler mit perlenförmiger Typ-K-Sonde bietet schnelle, genaue Messwerte. Zur Verwendung mit Luft/Gasen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten. Die perlenförmige Sonde liefert schnelle, genaue Messwerte von Luft/Gasen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten.
Edelstahlsonde, die am Kabel aus geflochtenem Metalldraht befestigt ist.Spezifikation
0.19 Zoll | |
Liefert schnelle, genaue Messwerte von Luft/Gasen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten | |
305 cm | |
Edelstahl | |
Gesickte Sonde für hohe Temperaturen | |
1799,6 °F | |
-99,4 °F | |
−73 °C bis 982 °C (kontinuierlich) oder 1093 °C (kurz−zeitig) |
0.5 cm | |
120 Zoll | |
305 cm | |
Edelstahl, Typ K, gesickt | |
120 Zoll | |
982°C | |
−73 °C | |
Thermometer |