Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteDescription
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
- Heizleistung bis 1000 Watt
- Mit 21-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
- Temperaturbereich: Raumtemperatur bis +100 °C
- Hinweis: Enthält weder Deckel noch Abdeckung (separat erhältlich)
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,76 bis 5,94 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 18 bis 22,5 l |
| Flussrate | 17 |
| Pumpentyp | Kraft |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +10 bis 100 °C |
| Typ | Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat |
| Enthält | Deckel und Abdeckung sind nicht enthalten (separat erhältlich) |
| Max. Druck | 17 l/Min.; 310 mbar |
| Modell | 4100 H21P |
| Temperaturstabilität | ± 0,05 °C |
| Show More |