Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Rührer
Artikelnummer. 15373528 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
EU
Fläche obere Platte (metrisch):
18,4 x 18,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Steckertyp Fläche obere Platte (metrisch) unitSize
15373528 230 V, 50/60 Hz EU 18,4 x 18,4 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15373528
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zuverlässige Leistung, zuverlässige Sicherheit und präzise Steuerung. Verfügbar mit optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die eine höhere Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Für Hochfahren, Haltezeit und Herunterfahren können Programme eingestellt und die Einstellungen gespeichert werden
  • Inklusive Rührstab
  • Optionaler Spritzschutz
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Zertifizierungen
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Garantie
Drei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 4 l
Spannung 230 V
Abmessungen (L x B x H) 13 x 8,2 x 3,8 in., (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Fläche obere Platte (angloamerikanisch) 7,25 x 7,25 in.
Fläche obere Platte (metrisch) 18,4 x 18,4 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Zertifizierung/Konformität CE-, RoHS-konform
Beschreibung Rührer