Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Zentrifugenröhrchen-Gestell für Fisherbrand™ MultiTube Vortexer.
58.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Rack für Zentrifugenröhrchen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multitube Vortexer |
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15599004
|
Fisherbrand™
|
50 | 15 ml | Grün |
58.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15519014
|
Fisherbrand™
|
17 | 50 ml | Rot |
58.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zentrifugenröhrchen-Gestell für Fisherbrand™ MultiTube Vortexer.
Zur Verwendung mit Fisher Scientific Isotemp CO
Farbcodierte Schaumstoffgestelle für Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Rack für Zentrifugenröhrchen | |
Multitube Vortexer |