Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE HUMIDITY MODULE
Artikelnummer. 15244006 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 ° bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15244006 -50 ° bis +70 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fernsensormodul für Traceable Funk-Fernhygrometer/-thermometer
Dieses Fisher Scientific™ Remote-Sensor-Modul wurde für die Verwendung mit dem Traceable™ Radio-Signal-Fern-Hygrometer/Thermometer entwickelt
  • Mit 14-648-52 zur Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur auf zusätzlichen Kanälen verwenden
  • Für jeden Kanal ist ein separates Fernsensormodul erforderlich
  • Genauigkeit:  +/-5 % im mittleren Bereich, +/-7 % im gegenteiligen Fall
Spezifikation
Typ Rückführbares Humid-Modul
Luftfeuchtigkeitsbereich 25 bis 95 %
Auflösung 0.01
Genauigkeit ±5 % im mittleren Bereich, ansonsten ± 7 %.
Temperaturbereich (metrisch) -50 ° bis +70 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Alarmtypen Akustisch
Material ABS-Kunststoff
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturauflösung 0.1 °F
Abmessungen (L x B x H) 3.5 x 2.3 x 0.75 Zoll (8.9 x 5.9 x 1.9 cm)
Länge (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Länge (metrisch) 8.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.3 Zoll
Breite (metrisch) 5.9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 3 oz.
Gewicht (metrisch) 0.085 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mit 14-648-52 zur Überwachung von Feuchtigkeit und Temperatur auf zusätzlichen Kanälen verwenden
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA