Learn More
Fisherbrand™ Stative für Überkopfrührer
Bietet Stabilität für Überkopf-Rührwerke.
375.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührwerk |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 29 Zoll |
Höhe (metrisch) | 73,6 cm |
Typ | Untergestell |
Benachrichtigungen:
14-512-909 wird NICHT für Modelle A30 oder AP50 R empfohlen
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15132997
|
Fisherbrand™
|
0.62 Zoll | 1,58 cm |
375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15152997
|
Fisherbrand™
|
0.37 Zoll | 0,95 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Bietet Stabilität, reduziert das Kipprisiko und verringert die Vibration
- Edelstahlsockel mit zwei langen Vorderbeinen und einem kurzen Hinterbein
- Gummipads auf jedem Fuß
- 29 Zoll Gesamthöhe
Spezifikation
Rührwerk | |
29 Zoll | |
73,6 cm | |
Untergestell |