Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglashalter für Hochleistungs-Wirbelmischer
Artikelnummer. 15539034 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Positionen:
4
13
18
20
34
Durchmesser (metrisch):
12 bis 13 mm
15 bis 18 mm
19 bis 21mm
22 bis 25 mm
26 bis 29 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Positionen Durchmesser (metrisch) unitSize
15539034 4 26 bis 29 mm 1 Stück
15599024 34 12 bis 13 mm 1 Stück
15509034 20 15 bis 18 mm 1 Stück
15519034 18 19 bis 21mm 1 Stück
15529034 13 22 bis 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15539034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexrmischer.
  • Für eine Vielzahl von Reagenzglasnummern und -durchmessern
  • Universalhalter nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reagenzglashalter
Durchmesser (metrisch) 26 bis 29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungs-Vortexmischer
Enthält Schaumstoffeinsatz
Anzahl Positionen 4
Erfordert Universalhalter