Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer
Innovative Digital-Bottle Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte mit MIN/MAX-Anzeige
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11729745
  • 51.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer zeigen minimale und maximale Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an, und das gesamte Gerät ist wasserfest
  • Temperaturbereich zwischen -22 und +122 °F (-30 bis +50 °C)
  • Auflösung beträgt 0.1 °
  • Genauigkeit ±1.0 °C/Genauigkeit der Ultra-Ausführung ±0.4 °C an getesteten Punkten
  • Erhältlich mit NIST-Zertifikat
  • Die Edelstahlsonde schützt den hochpräzisen Thermistorsensor
  • Mit Flüssigkeit gefüllte GRAS-Flasche imitiert die Temperatur der flüssigen Probe
  • GRAS — Flüssigkeit im Allgemeinen als sicher durch die U. S. Food and Drug Administration anerkannt
  • Lieferbar mit flüssiger Füllung oder Glasperlenfüllung
  • Der chemisch beständige Halter mit 2.25 x 2.25 x 1.25 in. ist aus ABS-Kunststoff und kann auf einem Regal stehen oder seitlich am Kühlgerät oder der Wand mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettband befestigt werden
  • Zertifizierungen
    Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
    Compliance
    Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (ISO 17025-zertifiziert und A2LA-akkreditiert) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt und mit dem Traceable Thermometer geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Glasperlen
Edelstahlsonde, Halter aus ABS-Kunststoff, doppelseitiges Klebeband und Velcro™ sowie austauschbare Silberoxidbatterie
ABS
0.1 °C
102.05 g
50 °C
-30 °C bis +50 °C
±0,5°C zwischen 0 und 50 °C, andernfalls ±1 °C
ISO 17025, A2LA, NIST
117 mm
Standardmodell
3.66 oz.
4.63 in.
−20 °C
Tiefkühlgerät, Kühlschrank, Inkubator und Umweltkammer
Digital