Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Thermometer mit Min./Max und Zeit/Datum, mit wasserfesten Sonden
Zeigt Datum/Uhrzeit an, wann minimale/maximale Temperaturen auftreten
37.20 € - 61.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 8.9 x 4.4 x 2.5 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühllagerung, Chemikalien, Pharmazeutika |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 2.5 cm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11789745
|
Fisherbrand™
|
AAA-Batterie, Klappständer, Velcro™ Klettband und Magnetstreifen, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Flaschensonden |
61.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11799745
|
Fisherbrand™
|
Batterie Typ AAA, Klappständer, Magnetband und Velcro™ Klettband, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, wasserfeste Fühler |
37.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zeigt die Temperaturen von zwei separaten Sonden in Celsius und Fahrenheit sowie Datum und Uhrzeit des Auftretens minimaler/maximaler Temperaturen an. Fisher Scientific™ Traceable™ Doppelthermometer ermöglicht das Einsetzen einer Sonde in das Tiefkühlgerät und einer weiteren in den Kühlschrank (oder das Messen der Temperatur in zwei Bereichen eines Kühlschranks).
- Die akustische und visuelle Alarmfunktion schlägt Alarm, wenn die Temperatur zwei Sollwerte überschreitet
- Alarm programmierbar in Schritten von 1°
- Das 3 ft. (0.9 m) lange Mikrokabel passt durch die geschlossene Tür des Kühlgeräts
- Temperaturbereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
- Auflösung:0.1°
- Genauigkeit: ±1°C
- Größe: 3.5 x 1.75 x 1 in. (8.9 × 4.4 × 2.5 cm)
- Gewicht: 3.67 oz (104 g)
Bestellinformation
Lieferbar mit zwei speziellen Flaschensonden oder zwei wasserfesten Sonden. Versiegelte Flaschensonde 1 x 2.5 in. Miniaturflasche mit nicht toxischem Glykol. Die wasserfeste Sonde hat einen Durchmesser von 0.25 x 1.25 in.
Zertifizierungen
Eine Traceable® Bescheinigung mit einer individuellen Seriennummer wird durch ein 2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt, die die Rückführbarkeit gemäß NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Kühllagerung, Chemikalien, Pharmazeutika | |
2.5 cm | |
8.9 cm | |
ABS-Kunststoff | |
3,6 oz. | |
1,75 in. | |
158 °F | |
−58 °F | |
-58 °F bis +158 °F | |
±1 °C | |
4,4 cm |
8.9 x 4.4 x 2.5 cm | |
1 in. | |
42 in. | |
106.68 cm | |
0.1 °C | |
100 g | |
3,5 in. | |
70 °C | |
−50 °C | |
- 50 ° bis + 70 °C | |
Digital-LCD |