Beschreibung
Beinhaltet
Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie
Die Edelstahlsonde mit durchstechender Spitze ermöglicht eine konstante Exposition gegenüber extremen Temperaturen am Ende des Bereichs. Die Fisher Scientific™ Full-Scale-Thermometermesswerte werden jede Sekunde aktualisiert und auf einer LCD-Anzeige mit 0.37 in (9.4 mm) angezeigt. Schaltbare °F/°C-Temperaturbereiche.
- Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung auf Metalloberflächen (Inkubatoren, Tiefkühlgeräte, Wasserbäder)
- Aufklappbare Staffelei für den Einsatz auf Labortischen; Federbefestigungsklemmen an jeder Kante
- Auflösung, 0.1° von -20 bis +200 und 1° anderswo
- Messen Sie nur 2.12 Durchm. × 0.56 in Tiefe (5.3 × 1.3 cm)
- Sondendurchmesser × L: 0.14 × 5.5 in. (0.4 × 14 cm)
- Kabellänge: 10 ft. (3 m)
Das Plus-Modell umfasst außerdem einen Alarm für hohe/niedrige Werte, minimalen/maximalen Speicher und Haltestatus.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.56 in. |
| Tiefe (metrisch) | 1.4 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,14 in. |
| Enthält | 1.5 V-Silberoxidbatterie |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 120 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 5.75 in. |
| Länge (metrisch) | 1.4 cm |
| Länge (metrisch) Kabel | 304.8 cm |
| Länge (metrisch) Sonde | 14.6 cm |
| Mehr anzeigen |