Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ hochpräzises Kühlschrankthermometer
Artikelnummer. 11725853 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Sondentyp:
2 normale Sonden
Eine Flaschensonde
Zwei Flaschensonden
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp unitSize
11725853 Zwei Flaschensonden 1 Stück
11715853 Eine Flaschensonde 1 Stück
11735853 2 normale Sonden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11725853
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™- und Magnetbänder, Wandhalterung sowie zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr), Sonde(n)
Mit einem Dual-Thermometer lassen sich gleichzeitig auf 0.01 ° genau die Temperaturen in Kühl- und Tiefkühlgeräten oder in zwei Bereichen eines Kühlgeräts überwachen.
Mit diesem Dual-Thermometer lassen sich gleichzeitig die Temperaturen in einer Kühl-/Tiefkühlkombination oder in zwei Bereichen eines Kühlgeräts auf 0.01 ° genau überwachen. Dieses hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable™ Kühlschrankthermometer ist mit einer Alarmfunktion mit Alarmanzeige durch zwei LEDs und zwei Alarmtöne ausgestattet und zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Auslösung der Thermometeralarme an.
  • Dreifachanzeige zeigt minimale, maximale und aktuelle Temperaturen
  • Min/Max überwacht Messwerte für einen beliebigen Zeitraum, zeigt die genaue Zeit/Datum zur Temperatur
  • Programmierbar in Schritten von 0.01°
  • Alarm ertönt kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückkehrt
  • 10 ft. langes Mikrokabel ermöglicht das Schließen von Kühlschranktüren
  • Temperaturbereich: - 50 bis +70 °C (- 58 bis +158 °F)
  • Auflösung: 0.01 °, Genauigkeit: ±0.3 °C
  • Zeigt genaue Uhrzeit mit Datum an, wenn der MIN/MAX-Messwert aufgetreten ist, und die Uhrzeit mit Datum, wann der Alarm ausgelöst wurde
  • Zwei-Kanal-Alarm ist in Schritten von 0.1° programmierbar und ertönt kontinuierlich, wenn die Temperatur die Sollwerte über-/unterschreitet
  • Schlagfestes, chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit 2.75 × 4.25 × 0.75 in.
  • Gewicht: 5 oz. (141.74 g)
Bestellinformation
Lieferbar mit Flaschensonde oder normaler Sonde. Die Flaschensonde ist in einer Flasche mit 1 in. Durchmesser und 2.5 in. Länge mit ungiftigem Glykol versiegelt. Die reguläre Sonde ist chemikalienbeständig und wasserfest. Sie hat einen Durchmesser von 0.18 in. sowie eine Länge von 0.75 in.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (metrisch) Sonde 4.57 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung der Temperatur in zwei Geräten zur gleichen Zeit (Kühlschrank und Tiefkühlgerät oder zwei Kühlschränke)
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Ständer, Magnetband und Velcro™ Klettband, Wandbefestigung und zwei Batterien Typ AA, zwei Flaschenfühler
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 0,7 in.
Länge (metrisch) 11.4 cm
Länge (metrisch) Kabel 304.8 cm
Länge (metrisch) Sonde 1.9 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Zwei Flaschensonden
Auflösung 0.01°C
Gewicht (angloamerikanisch) 5 oz.
Gewicht (metrisch) 140 g
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Refrigerators, Freezers
Akkutyp AA
Genauigkeit ±0,3 °C
Display LED
Breite (metrisch) 6,9 cm