Learn More
Fisherbrand™ THERMOHYGROMETER PT FEUCHT/BAROM FEUCHT/BAROM
Das Barometer misst den Druck in drei verschiedenen Einheiten
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
Beinhaltet: Traceable® Bescheinigung, vier AAA-Batterien
Beschreibung
Dieses Barometer zeigt den Luftdruck in drei verschiedenen Maßeinheiten an. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Hygrometer/Thermometer/Barometer/Taupunktmessgerät in Stiftform zeigt vom Anwender auswählbare Messwertpaare an: Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Luftfeuchtigkeit/Taupunkt, Luftdruck/Temperatur oder Luftdruck/Luftfeuchtigkeit.
Zeigt mehrere Messeinheiten an: Quecksilber in Inch (inHg) von 0.29 bis 32.48 mit einer Auflösung von 0.01, Millibar (hPa) von 10.0 bis 1100 mit einer Auflösung von 0.1 und 1 hPa und Quecksilber in Millimeter (mmHg) von 7.5 bis 825.0 mit einer Auflösung von 0.1 mmHg.
- Geringes, kompaktes Design mit einer elektronischen Kapazität
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff (1.50 x 8 x 1.50 in.)
- Wasserfest, O-Ring-Verschluss, 0.375 in.-LCD-Ziffern mit hohem Kontrast
- Membrantastaturen für längere Haltbarkeit
- HOLD-Taste stoppt die Messung auf dem Display
- Mit einem Tastendruck ruft das Gerät die Minimum-/Maximummessungen wieder auf
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,375 in. H | |
203 mm | |
0.1°C | |
141,74 g | |
8 in. | |
50°C | |
0°C | |
0°bis 50°C | |
±1°C | |
3,81 cm |
20,3 x 3,81 cm (8 x 1,5 in.) | |
Zertifikat über Rückführbarkeit, vier AAA-Batterien | |
ABS | |
5 oz. | |
1.5 Zoll | |
122°F | |
32°F | |
32°F to 122°F | |
AAA | |
Digital-LCD |