Learn More
Fisherbrand™ DIAL THERMOMETER
Aktualisiert den Messwert alle 10 Sekunden.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Aktualisiert den Messwert alle 10 Sekunden.
- Bereich: -40 °C bis +50.0 °C
- Genauigkeit: ±1 °
- Auflösung: 0.1°
Spezifikation
120 mm | |
0.1 °C | |
122°F | |
-40°F | |
−40 °C bis 50 °C |
Kunststoff | |
4.75 Zoll | |
50 °C | |
−40 °C | |
±1 °C |