Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Mehrfarbige Zeitschaltuhr
Artikelnummer. 11775863 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h 59 min 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich unitSize
11775863 99 h 59 min 59 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11775863
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
In sortierten kräftigen Farben für ein unverwechselbares Erscheinungsbild.
In verschiedenen kräftigen Farben für ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Zum Lieferumfang der Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitschaltuhr gehören 3 Rahmen in verschiedenen Farben, für jeden Geschmack etwas.
  • Vier separate Zeitmesskanäle sowie Abrufspeicher
  • Zählt bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Auflösung: 1 s
  • Die Genauigkeit beträgt 0,01 %
  • Hochzählen/Runterzählen/Alarm/Uhr
  • Tischständer und magnetischer Rückseite
  • Einzigartiger Speicher, der auf Tastendruck die zuvor programmierte Einstellung des Kanals wiederherstellt
Bestellinformation
Abmessungen: 2.75 x 2.25 x 0.5 in. (7 x 5.7 x 1.3 cm). Gewicht: 2.75 oz. (78 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Alarms Akustisch
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Anzahl Kanäle 4
Akkutyp Silberoxid der Größe 357
Farbe Weiß
Gewicht (angloamerikanisch) 0,2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,091 kg
Enthält 3 verschiedene Rahmen in hellen Farben, Batterien, Tischständer, magnetische Rückseite
Zertifizierung/Konformität NIST