Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit Druckfunktion
Bietet einen permanenten Datensatz, druckt Zeit und Datum
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beinhaltet: Edelstahlsonde, zwei schnell ansprechende perlenförmige Sensoren des Typs K (Betriebsbereich von -40 ° bis 250 °C) und 4 ft. langem Kabel
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Druckthermometer bieten eine permanente Aufzeichnung, Druckdatum und -uhrzeit.
Druck
- Das Gerät druckt die Uhrzeit und das Datum nur für Maximum, Minimum, Durchschnitt und im Kreismodus T1, T2 und Differential
- Der automatische Druck kann so programmiert werden, dass er in jedem Intervall von 3 Sekunden bis 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden gedruckt wird
- Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für die CLIA-Spezifikation 493.1252
- Die Speicherfunktion ermöglicht die Überwachung von Bedingungen über Nacht, am Wochenende oder für einen beliebigen Zeitraum
- Der Alarm kann in 0.1°-Schritten eingestellt werden, und ertönt, wenn die Temperatur über oder unter die Sollwerte steigt
- Die Alarmausgangsfunktion kann zum Auslösen eines externen Geräts verwendet werden
- Schlauch widersteht Temperaturen von -328 bis 2431°F und -200 bis 1333°C
- Auflösung von 0.1° und eine Genauigkeit von ±1° C von -50 to 982°C, sonst 1.5° C
- Zwei Sondeneingänge ermöglichen die Anzeige der Temperatur von Sonde 1, Sonde 2 oder der Differenz zwischen Sonde 1 und Sonde 2
- Das Thermometer kann alle Typ-J-, K-, T- oder E-Sonden aufnehmen
- Rückführbar auf NIST für Genauigkeit
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1.9 x 8.8 x 3.17 cm (7.5 x 3.5 x 1.25 in.) | |
1.25 in. | |
Edelstahlsonde, zwei schnell ansprechende perlenförmige Sensoren des Typs K (Betriebsbereich von -40 ° bis 250 °C) und 4 ft. langem Kabel | |
8 in. | |
121.92 cm | |
ABS-Kunststoff | |
0.1 ° | |
280 g | |
7.5 in. | |
70 °C | |
−50 °C | |
±1 °C |
0.14 in. | |
Für die dauerhafte Aufzeichnung der Temperatur und der Tageszeit/des Datums/des Monats | |
3.17 cm | |
48 in. | |
1.9 cm | |
20 cm | |
Typ K | |
10 oz. | |
3.5 in. | |
158 °F | |
-58 °F | |
-50 °C bis +70 °C | |
8,8 cm |