Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ Thermometer mit Flasche
Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Höchst-, Mindest- und aktuelle Temperatur an.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19440kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11765853
Menge Preis
1 81.02 € / 1 Stück
10 63.11 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beinhaltet: Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, Klappständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Beschreibung
Beschreibung
Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die gemessene Höchsttemperatur, die gemessene Tiefsttemperatur und die derzeitige Temperatur an. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry Thermometer mit Flasche ermöglicht die Überwachung der Temperatur jedes Experiments zu Abwesenheitszeiten — über Nacht, an Wochenenden oder während der Mittagspause.'
Es kann sofort gemessen werden, ob die Temperatur im Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Brutschrank innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.
  • Zurücksetzen der gespeicherten Maximal-/Minimalwerte mit nur einem Knopfdruck
  • Die Halterung des Sensorkabels erlaubt ein einfaches Platzieren des Sensors
  • Kunststoffgehäuse aus ABS mit ausklappbarem Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
  • Anzeige für niedrigen Batteriestand
  • Temperaturauflösung: 1°; Genauigkeit: ±1 °C
  • Abmessungen: 2.62 × 2.5 × 0.75 in. (6.5 × 6.4 × 1.9 cm)
  • Gewicht: 1.87 oz.
Mikrokabel für geschlossene Räume
  • Der Sensor und das 10 ft. (3 m) lange Kabel können in Wasser, im Kühlschrank oder Tiefkühlgerät platziert werden
  • Dank des geringen Kabeldurchmessers von 0.06 in. wird auch bei geschlossenen Kühlschranktüren die Kühlleistung nicht beeinträchtigt
  • Beim Herausziehen des Kabels wird ein Sensor im Anzeigengehäuse aktiviert, der die Raumtemperatur misst
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht zutreffend
±1 °C
158 °F
-58 °F
6,4 cm
2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9 cm)
1,9 cm
120 Zoll
6,5 cm
6,3 cm
1 °C
53 g
Sentry Thermometer mit Celsius-Skala
- 50 ° bis + 70 °C
Tiefkühlgeräte, Inkubatoren, Wasserbäder
70°C
−50°C
ISO 17025, A2LA, NIST
0,75 in.
Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
2,5 in.
304.8 cm
ABS-Kunststoff
1,87 oz.
2,62 in.
2,62 in.