Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ Thermometer mit Flasche
Artikelnummer. 15234006 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Umfang:
Fahrenheit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Umfang unitSize
15234006 Fahrenheit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15234006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, Klappständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Höchst-, Mindest- und aktuelle Temperatur an.
Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die gemessene Höchsttemperatur, die gemessene Tiefsttemperatur und die derzeitige Temperatur an. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry Thermometer mit Flasche ermöglicht die Überwachung der Temperatur jedes Experiments zu Abwesenheitszeiten — über Nacht, an Wochenenden oder während der Mittagspause.'
Es kann sofort gemessen werden, ob die Temperatur im Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Brutschrank innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.
  • Zurücksetzen der gespeicherten Maximal-/Minimalwerte mit nur einem Knopfdruck
  • Die Halterung des Sensorkabels erlaubt ein einfaches Platzieren des Sensors
  • Kunststoffgehäuse aus ABS mit ausklappbarem Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
  • Anzeige für niedrigen Batteriestand
  • Temperaturauflösung: 1°; Genauigkeit: ±1 °C
  • Abmessungen: 2.62 × 2.5 × 0.75 in. (6.5 × 6.4 × 1.9 cm)
  • Gewicht: 1.87 oz.
Mikrokabel für geschlossene Räume
  • Der Sensor und das 10 ft. (3 m) lange Kabel können in Wasser, im Kühlschrank oder Tiefkühlgerät platziert werden
  • Dank des geringen Kabeldurchmessers von 0.06 in. wird auch bei geschlossenen Kühlschranktüren die Kühlleistung nicht beeinträchtigt
  • Beim Herausziehen des Kabels wird ein Sensor im Anzeigengehäuse aktiviert, der die Raumtemperatur misst
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 2,5 in.
Länge (metrisch) 6,5 cm
Länge (metrisch) Kabel 304.8 cm
Länge (metrisch) Sonde 6,3 cm
Material ABS-Kunststoff
Auflösung 1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 1,87 oz.
Gewicht (metrisch) 53 g
Breite (angloamerikanisch) 2,62 in.
Produkttyp Sentry Thermometer mit Fahrenheit-Skala
Länge (angloamerikanisch) 2,62 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte, Inkubatoren, Wasserbäder
Genauigkeit ±1 °C
Breite (metrisch) 6,4 cm
Umfang Fahrenheit