Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ THERMOMETER W/RECORDER
Ideal für die Überwachung von Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitung, Laboren und allen temperaturempfindlichen Herstellungsverfahren
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beinhaltet: 9 V-Batterie, Schreiber-Ausgangsbuchse, perlenförmige Typ-K-Sonde mit 4 ft. langem (1.2 m) Kabel zum Austausch, 15-077-45 bestellen.
Beschreibung
Ideal für die Überwachung von Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitung, Laboren und allen temperaturempfindlichen Herstellungsverfahren. Fisher Scientific™ Traceable™ Thermometer mit Schreiberausgang liefert ein 1 mV-Signal pro Grad, das die Verwendung eines Thermometers mit jedem beliebigen Schreiber, Streifenschreiber oder Computer ermöglicht, der mV-Signale akzeptiert.
- Der Bereich beträgt -50° bis +1300°C und -58° bis +1999°F mit einer Genauigkeit von ±0.3 % des Messwerts plus 1° C.
- Im Lieferumfang enthaltene Sonde-Serie: -40° C bis 250° C kontinuierlich oder 300° C kurzfristig
- Auflösung ist 0.1° von -50° bis ퟟ.9° und 1° für alle anderen Messwerte
- Die Taste „Maximum“ erfasst den höchsten Messwert
- Die HOLD-Taste friert die Anzeige ein, um den aktuellen Messwert zu erfassen
- Tragbar, Maße 2.75 × 5.25 × 1.25 Zoll (L x B x H) (7 × 13 × 3 cm)
Bestellinformation
Verwendet alle Thermoelementsonden vom Typ K. Zubehör für Edelstahlsonden Typ K mit Griff, siehe 15-078-2B.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Überwachung von Kammern, Reinräumen, Lebensmittelverarbeitung, Laboren und allen temperaturempfindlichen Herstellungsverfahren | |
3.17 cm | |
36 Zoll | |
91.44 cm | |
1°C | |
155.92 g | |
2.75 Zoll | |
1300°C | |
−50°C | |
−50°C bis 1300°C | |
9 V | |
Digital-LCD |
2.75 x 5.25 x 1.25 Zoll (7 x 13 x 3.17 cm) | |
1.25 Zoll | |
9 V-Batterie, Schreiber-Ausgangsbuchse, perlenförmige Typ-K-Sonde mit 4 ft. langem (1.2 m) Kabel zum Austausch, 15-077-45 bestellen. | |
70 mm | |
Typ K Sondenbereich: -40°C bis +250°C kontinuierlich oder 300°C kurzfristig. | |
5.5 oz. | |
5.25 Zoll | |
2000°F | |
−58°F | |
−58° bis 1999°F | |
Überwachungskammern | |
1°C | |
13 cm |