Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr: 24 Stunden
Artikelnummer. 11769795 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
24 Stunden bis 1 Minute
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich unitSize
11769795 24 Stunden bis 1 Minute 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11769795
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, Ständer, Befestigungsclip, magnetische Rückseite
Zuverlässige Tisch-Zeitschaltuhr mit einer Auflösung von 1 Sekunde und einer Genauigkeit von 0.01 %
Diese Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Stunden-Zeitschaltuhr ist mit einer Auflösung von 1 Sekunde und einer Genauigkeit von 0.01 % ein zuverlässiger Zeitgeber für den Arbeitstisch.
  • Speicherfunktion
  • Zählt nach Erreichen von „0“ wieder hoch
  • Pausenfunktion
  • Zeitmessungsleistung: 24 Stunden
  • Anzeige: 0.34 in. hohe LCD
  • Uhr zeigt AM/PM an
  • Alarm: 1 min akustisch und optisch, schaltet von selbst ab oder kann manuell abgestellt werden
  • Abmessungen: (L x B x H) 5.7 x 5.7 x 1.3 cm (2.25 x 2.25 x 0.5 in.)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Timer mit erweiterter Speicherfunktion
Zeitbereich 24 Stunden bis 1 Minute
Alarms 1 min akustisch/visuell
Genauigkeit 0.01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Akkutyp Silberoxid
Abmessungen (L x B x H) 5.6 x 5.6 x 1.27 cm
Länge (angloamerikanisch) 2,25 in.
Länge (metrisch) 5.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 5.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0.33 in.
Höhe (metrisch) 1.27 cm
Höhe (metrisch) Display 0.83 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Gewicht (metrisch) 42.52 g
Enthält Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer, Ständer, Befestigungsclip, magnetische Rückseite