Beschreibung
Beinhaltet
9-V-Batterie; Thermoelementfühler Typ K, dreifach, Edelstahl, mit Griff für halbfeste, flüssige oder luft-/gasförmige Systeme
Fisher Scientific™ Traceable™ Weitbereichsthermometer ist zertifiziert Traceable für ISO9000 und andere Anforderungen.
- Auflösung: 0.1°C oder ° F von -640° bis 640°, sonst 1°; Messgenauigkeit ±1° C
- Große, 0.5 Zoll 1.3 (cm) hohe LCD-Anzeige ist gut ablesbar
- Mindest- und Höchstwerte können sofort abgerufen werden
- Das Gerät verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display und einen Timer
- Verwendung von J-, K- und T-Sonden; Computerausgang
- Lieferung mit Edelstahl-Sonde Typ K mit Griff
- Größe: 6.98 x 17.78 x 3.17 cm (2.75 x 7 x 1.25 in.)
- Gewicht: 198.44 g (7 oz.)
Bestellinformation
Chemikalienbeständiges, stoßfestes ABS-Kunststoffgehäuse misst 3.5L x 1.25W x 5.5 Zoll H (8.9 x 3.2 x 14 cm). Mitgelieferte Sonde mit 0.12 Durchm. x9Zoll L (3.2 mmx23 cm), mit 40 Zoll L Kabel (102 cm); für Ersatzsonde bestellen Sie 15-078-2 B. Auch für kostengünstige perlenförmige Typ-K-Sonde (15-077-45) geeignet. Zubehörsonde für Oberflächenmessungen ebenfalls erhältlich. Siehe 15-078-2A.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der Temperatur in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 3.17 cm |
| Enthält | 9-V-Batterie; Thermoelementfühler Typ K, dreifach, Edelstahl, mit Griff für halbfeste, flüssige oder luft-/gasförmige Systeme |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Sondentyp | Thermoelement vom Typ K |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 6.5 oz. |
| Mehr anzeigen |