Learn More
Fisherbrand™ Ultradünner Magnetrührer
Artikelnummer. 15361901 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
800 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15361901 800 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15361901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Auslaufsicherer, wartungsfreier Magnetrührer mit schlankem Profil und Pulsmodus.
Magnetrührer mit auslaufsicherem, wartungsfreiem schlankem Profil und mit Pulsmodus.
  • Moderne Magnetspulentechnologie
  • Ebene Oberfläche
  • Kompaktes und dünnes Design
  • Die Pulsfunktion bietet besseres Mischen (Rotation des Rührstabs wechselt alle 30 Sekunden die Richtung).
  • Einfaches Bedienfeld mit leicht bedienbarer Benutzeroberfläche
  • Variable Drehzahleinstellung von 15 bis 1500 U/min
  • Drehzahlanzeige während des Betriebs
  • Anti-Rutschunterlagen
  • Verschleißfreier Antrieb (keine zueinander beweglichen Teile)
  • Grundplatte und Gehäuse des Geräts bestehen aus chemikalienbeständigen Materialien.
  • Rührstab-Andockvorrichtung zum Einlegen/Anbringen des magnetischen Rührstabs
Technische Daten
  • Maximales Rührvolumen (H2O): 800 ml
  • Maximale Rührkapazität (getestet in H2O): 500 ml bei 1500 U/min mit 2.5 cm-Rührstab
  • Drehzahlbereich: 15 bis 1500 U/min
  • Max. Rührstablänge: 2.5 cm (0.98 in.)
  • Material der Grundplatte: Polyester
  • Abmessungen der Grundplatte: 9.4 cm (3.7 in.)
  • Abmessungen (L x B x H): 18.5 x 11.5 x 1.3 cm (7.2 x 4.5 x 0.5 Zoll)
  • Gewicht: 0.4 bis 0.5 kg (0.8 bis 1.2 lb)
  • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
  • Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP65
  • Eingangsspannung: 100 bis 230 V
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Leistung: 5 W
  • Automatischer Richtungswechsel/Pulsmodus: Ja
  • Zeitintervall für automatischen Richtungswechsel: 30 Sekunden
  • Anzeige für aktuelle Geschwindigkeit: Ja
Compliance
IP 65
Spezifikation
Geschwindigkeit 15 bis 1.500 U/min
Fassungsvermögen 800 ml
Spannung 100/230 V
Wirkleistung 5 W
Abmessungen (L x B x H) 7,28 x 4,52 x 0,5 in., (18,5 x 11,5 x 1,3 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 7,28 in.
Länge (metrisch) 18,5 cm
Länge obere Platte (angloamerikanisch) 3,7 in.
Länge obere Platte (metrisch) 9,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,52 in.
Breite (metrisch) 11,5 cm
Elektrische Anforderungen 100 bis 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Modell Extra dünn
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 0,8 bis 1,2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,4 bis 0,5 kg