Learn More
Fisherbrand™ Lampe für UV-Vernetzer mit einstellbarer Höhe
Artikelnummer. 15742617
Change view
Click to view available options
Wavelength:
368 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength
15742617 368 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15742617 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 9200307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
13-245-222 oder 13-245-221
Lampen zur Verwendung mit UV Crosslinker AH.
Für Fisher Scientific UV-Vernetzer AH, siehe Kat.-Nr. 13-245-221
Zertifizierungen
CSA, UL-gelistet, CE-Kennzeichnung
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
Wirkleistung 80 W
Wavelength 368 nm
Zertifizierung/Konformität CSA, UL, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vernetzung von DNA oder RNA mit Membranen, als Vorbereitung für mehrere Proben von Southerns, Northerns, Dot oder SlotBlots
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Vernetzer AH
Länge (angloamerikanisch) 10,25 in.
Länge (metrisch) 26 cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60° bis 82 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16° bis 28 °C